Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ :Base de gélose Columbia
Utilisé pour la culture de microorganismes exigeants
Marque: BD 211124
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : CAS : 9002-18-0 Poids : 0.70000kg
Spécification
AOAC, COMPF, EP, ISO, JP, USP | |
Déshydraté | |
Gélose Columbia | |
Culture de microorganismes fastidieux | |
500 g |
2 à 25°C | |
Base de gélose Columbia | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, produit de digestion peptique de viande 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, produit de digestion pancréatique de cœur 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 13,5 g/l | |
Flacon |