Learn More
BD Milieux de culture en flacons préparés BBL™ : Solution de peptone de chlorure de sodium tamponnée (pH 7,0)
Utilisée pour dissoudre, suspendre et diluer les échantillons de test
Marque:  BD 257086
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 15124172
  • 177.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Utilisé pour faire des suspensions d’organismes pour tester les propriétés d’inhibition et de promotion de croissance des milieux lors de l’examen de produits pharmaceutiques non stériles pour des microorganismes spécifiés
  • Le liquide offre une stabilité osmotique, une valeur de pH stable
  • Conserve la viabilité des microorganismes pendant la préparation des échantillons
  • Ingrédients actifs en surface ou inactivateurs d’agents antimicrobiens
Spécification
Spécification
ISO/DIS, 11014
5°C à 25°C
US
Protéose peptone n° 3 10 g/l, phosphate de dihydrogène de potassium 3,6 g/l, phosphate d’hydrogène disodique (dihydraté) 7,2 g/l, chlorure de sodium 4,3 g/l
Bouchon d’injection et bague d’extraction
100 ml
Transparent
Des mesures
Solution de peptone chlorure de sodium tamponnée
Détection de micro-organismes à partir d’échantillons pharmaceutiques, alimentaires, environnementaux ou d’analyses de l’eau
Flacon d’infusion stérile préparée, 25/boîte