Learn More
BD Ampicilline pour disque de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™ 4, AM-10
La méthode économique utilise des agents antimicrobiens imprégnés sur du papier de haute qualité
250.00€
Spécification
Agents antimicrobiens Ampicilline
Concentration 10μ g
Type d’emballage Disque
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Agents antimicrobiens Concentration Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Agents antimicrobiens Concentration Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11782934
Afficher les documents Détails de la promotion
BD
231264
Ampicilline 10μ g 10/boîte
250.00€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
Description
Disques en papier absorbant de haute qualité imprégnés de quantités déterminées avec précision d’antibiotiques ou d’autres agents chimiothérapeutiques.
  • Utilise la méthode de test de diffusion sur disques Bauer-Kirby
  • Utilisation dans les distributeurs à auto-estampage
  • Les disques contenant des agents certifiables sont soumis à la FDA pour dosage et certification avant distribution Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
  • Les cartouches de 50 disques sont vendues individuellement ou en boîtes de 10
Spécification
Spécification
Ampicilline
10μ g
Disque