Learn More
BD Kit de tampon principal pour sensibilité améliorée humaine Cytometric Bead Array (CBA)
Utilise des particules avec des intensités de fluorescence discrètes pour détecter les analytes solubles à de très faibles concentrations
Marque:  BD 561523
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 15871099
  • 1902.30€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 23-12-2021
Ajouter au panier
Includes: Diluant de dosage, diluant de microbille de capture, diluant de réactif de détection, tampon de lavage, réactif de détection de sensibilité améliorée (partie B), microbilles de réglage d’instrument (A1, A9, F1, F9), microbilles de réglage d’instrument PE F1, détecteur de contrôle positif PE
Description
Description
pLes réactifs de détection utilisés dans le système Flex Set de sensibilité améliorée humaine BDtrade; CBA sont composés de deux parties, le réactif de détection spécifique d’analyte (partie A), fourni avec le réactif Flex Set et le réactif de détection de sensibilité améliorée (partie B), fourni dans le kit de tampon principal avec tous les autres réactifs de support. Les tampons, les réactifs de détection et les réactifs de configuration d’instrument fournis dans ce kit ont été optimisés pour l’analyse des analytes dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma et les échantillons de sérum./ppulliGamme de dosages de travail des analytes : 274 à 200000 fg/ml/liliNe doit pas être utilisé avec les réactifs Flex Set de tout autre système BD CBA tel que les protéines solubles, la signalisation cellulaire, etc./liliDisponibles en boîtes de 100 et 500 tests/li/ul/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
Cytométrie en flux
Diluant de dosage, diluant de microbilles de capture, diluant de réactif de détection, tampon de lavage, réactif de détection de sensibilité améliorée (partie B), microbilles de réglage d’instrument (A1, A9, F1, F9), microbilles de réglage d’instrument PE F1, détecteur de contrôle positif PE
500 tests
Humaine
Kit de tampon de base de sensibilité humaine améliorée
2deg; à 8deg;C