Learn More
BD Étalon Flex Set Cytometric Bead Array pour l’IL-p8 humaine
Utilisé comme contrôle standard
154.00€ - 164.00€
Spécification
Contenu et stockage | 4°C |
---|---|
Type de produit | Étalon Flex Set pour l’IL-10 humaine |
Format | Lyophilisé |
Comprend | Interféron humain recombinant lyophilisé l (IFN-l) |
Quantité | 0,2 ml |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15889398
|
BD
558456 |
Étalon Flex Set pour l’IFN-gamma humain |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15899398
|
BD
558457 |
Flex-Set Standard für humanes IL-1beta |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869408
|
BD
558464 |
Étalon Flex Set pour l’IL-4 humaine |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15849408
|
BD
558462 |
Étalon Flex Set pour l’IL-4 humaine |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15839408
|
BD
558461 |
Étalon Flex Set pour l’IL-2 humaine |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15809408
|
BD
558458 |
Étalon Flex Set pour l’IL-10 humaine |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15849418
|
BD
558472 |
Étalon Flex Set pour le TNF humain |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15879408
|
BD
558465 |
Flex-Set Standard für humanes IL-8 |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869418
|
BD
558474 |
Étalon Flex Set pour l’IL-10 de souris |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15819428
|
BD
558479 |
Étalon Flex Set pour l’IL-6 de souris |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15829428
|
BD
558480 |
Étalon Flex Set pour le TNF de souris |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit contient de l’interféron-λ humain recombinant lyophilisé (IFN-λ).
- Tampon de stockage : Lyophilisé dans une solution tamponnée aqueuse contenant de la BSA et de la ProClin™ 150
Cytométrie en flux
Spécification
4°C | |
Lyophilisé | |
0,2 ml |
Étalon Flex Set pour l’IL-10 humaine | |
Interféron humain recombinant lyophilisé l (IFN-l) | |
RUO |