Learn More
BD Étalon Flex Set Cytometric Bead Array pour l’IL-p8 humaine
Utilisé comme contrôle standard
Marque:  BD 558464
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15869408
  • 132.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 14-12-2021
Description
Description
Ce produit contient de l’interféron-λ humain recombinant lyophilisé (IFN-λ).
  • Tampon de stockage : Lyophilisé dans une solution tamponnée aqueuse contenant de la BSA et de la ProClin™ 150
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
Lyophilisé
100,0
0,2 ml
Interféron humain recombinant lyophilisé l (IFN-l)
Étalon Flex Set pour l’IL-6 humaine