Learn More
BD Étalon Flex Set Cytometric Bead Array pour l’IL-p8 humaine
Utilisé comme contrôle standard
Marque: BD 558474
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce produit contient de l’interféron-λ humain recombinant lyophilisé (IFN-λ).
- Tampon de stockage : Lyophilisé dans une solution tamponnée aqueuse contenant de la BSA et de la ProClin™ 150
Cytométrie en flux
Spécification
Interféron humain recombinant lyophilisé l (IFN-l) | |
Étalon Flex Set pour l’IL-10 de souris | |
100 | |
RUO |
4°C | |
Lyophilisé | |
Étalon Flex Set pour l’IL-10 de souris | |
0,2 ml |