Learn More
BD Sel de potassium D-Luciferin
Substrat synthétique pouvant être catalysé par la luciférase de luciole
Marque:  BD 556878
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15868788
  • 652.80€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aussi connu sous le nom de luciférine de coléoptère
  • Lyophilisé sous forme de sel monopotassique
  • Purifié par HPLC pour éliminer la déshydroluciférine et la L-luciférine
  • Forme de la déshydroluciférine en présence de lumière ultraviolette et/ou d’humidité
Luminomètre
Spécification
Spécification
Luminomètre
Sel de potassium D-Luciferin
Synthétique
Lyophilisé
50 mg
-20deg;C