missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Peptone Bacto™

Agents essentiels pour la préparation de votre milieu de culture.  La peptone BD Difco™ Bacto™ est dérivée d’un produit de digestion enzymatique d’une protéine animale.

Marque:  BD 211677

Code nomenclature Nacres: NA.74

Informations supplémentaires : CAS : 73049-73-7 Poids : 0.99000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10492478

  • 238.53€ / 500g


En stock 35
Ajouter au panier

Description

Description

Un travail bactériologique réussi repose sur de bonnes bases—ce qui suppose une gélose et des additifs de haute qualité. Par conséquent, lorsque vous planifiez vos projets de classe, commandez ces ingrédients essentiels en grandes quantités !
•    La gélose sert d’agent solidifiant dans les milieux de culture
•    Les additifs peuvent être utilisés pour accélérer la croissance des microorganismes

Spécification

Spécification

Déshydraté
500 g
Pour la préparation des milieux de culture bactériologique
Flacon
2° à 30°C
Vidéos
Documentation