Learn More
BD Milieux de culture déshydratés Difco™ : milieu de culture tryptone-extrait de levure 2x (2xYT)
Pour la culture de souches recombinantes d’Escherichia coli. Milieu de culture déshydraté Difco™ BD : le milieu de culture tryptone-extrait de levure 2x (2xYT) fait partie d’un large choix de milieux de culture déshydratés.
Marque: BD 244020
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.52200kg
Description
- Formule : Digestion pancréatique de caséine 16 g/L, extrait de levure 10 g/L, extrait de levure 5 g/L
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
Spécification
<30°C | |
2XYT | |
Produit de digestion pancréatique de caséine (tryptone) 16 g/l, extrait de levure 10 g/l, NaCl 5 g/l | |
Flacon |
Déshydraté | |
Milieu de culture tryptone-extrait de levure 2x (2xYT) | |
Culture de souches recombinantes d’Escherichia coli | |
500 g |