Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose en granules
Utilisé comme agent solidifiant pour les milieux de culture. Milieu de culture déshydraté BD Difco™ : La gélose granulée est soigneusement surveillée pour la réponse de culture, la solubilité et la température de gélification.
337.00€ - 1605.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Concentration | 1,5% |
Additif | Gélose |
Forme | Granules déshydratées |
À utiliser avec (application) | Procédures bactériologiques générales |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11718233
|
BD
214510 |
2000 g |
1605.00€
2kg |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10006334
|
BD
214530 |
500 g |
337.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Applications :
- Agent solidifiant pour les milieux de culture
- Granulé
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
Gélose | |
Procédures bactériologiques générales |
1,5% | |
Granules déshydratées | |
Récipient |