Learn More
BD Gélose Difco™, technique
Utilisée dans la préparation de milieu de culture microbiologique. La gélose BD™ Difco™, technique est un agent solidifiant avec des paramètres de contrôle de qualité plus larges que d’autres géloses bactériologiques. Cependant, la solubilité, la température de gélification et la solidité sont soigneusement surveillées afin de permettre son utilisation.
392.00€ - 712.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Couleur | Beige très clair à beige moyen |
Concentration | 1,5% |
Contenu et stockage | <30°C |
Additif | Gélose de qualité technique |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11783523
|
BD
281210 |
2 kg | Récipient |
712.00€
2kg |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11793523
|
BD
281230 |
500 g | Flacon |
392.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La gélose technique convient à de nombreuses applications bactériologiques. Cette gélose n’est pas énormément traitée, présente des spécifications techniques plus larges que les autres géloses et n’est pas recommandée pour la croissance d’organismes exigeants. Elle montre une bonne réponse de culture (dans un bouillon nutritif) à Escherichia coli 25922 et Staphylococcus aureus 25923.
- Perte à la dessiccation (LOD) : ≤20%
- Cendre(%) : ≤ 6,5%
- Calcium μg/g (ppm) : ≤ 3 000 ppm
- Magnésium μg/g (ppm) : ≤ 1 300 ppm
- Point de fusion : ≤85°C
- Point de gélification : 32–39°C
- Force de gel : 613 g/cm3
- pH (solution à 1,5%, 25°C) : 5,9
- Nombre de spores : 4 300 CFU/g
- Comptage sur plaque standard : 2 725 CFU/g
- Matières inorganiques : Calcium 0,110 %, chlorure 0,172 %, cobalt <0,001 %, cuivre <0,001 %, fer 0,002 %, plomb <0,001 %, magnésium 0,093 %, manganèse <0,001 %, nitrate <0,005 %, phosphate 0,015 %, potassium 0,124 %, sodium 0,932 %, sulfate 0,367 %, soufre 0,646 %, étain <0,001 %, zinc <0,001 %
La gélose est un phycocoloïde extrait d’un groupe d’algues marines rouge-violet (classe Rhodophyceae). La gélose est l’agent gélifiant de choix, car elle reste ferme à des températures de croissance pour de nombreux agents pathogènes. Elle résiste également à une dégradation par les enzymes bactériennes. La gélose fond à une température différente de celle à laquelle elle se solidifie, une propriété connue sous le nom d’hystérésis. Elle est généralement résistante aux forces de cisaillement ; cependant, différentes géloses peuvent avoir différentes forces de gel. La gélose est généralement utilisée dans une concentration finale de 1–2 % pour la solidification des milieux de culture.
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
1,5% | |
Gélose de qualité technique | |
Technique |
Beige très clair à beige moyen | |
<30°C | |
Déshydraté sous forme de poudre | |
Milieux de culture bactériologique |