Learn More
BD Antisérums Difco™ Poly
Pour le test d’agglutination
364.00€ - 795.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Pour diagnostics in vitro |
---|---|
Type de produit | Shigella Poly Groupe A |
Quantité | 3 ml |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11702874
|
BD
227761 |
Shigella Poly Groupe A1 |
385.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17352361
|
BD
228351 |
Shigella Poly group B, S. flexneri types 1 à 6 |
364.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11894422
|
BD
228341 |
Shigella Poly Groupe A |
795.00€
5mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772894
|
BD
228371 |
Shigella Poly Groupe D |
386.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Poly antisérum de Salmonella
- Antisérums de contrôle fébrile
- Aide à la détection de maladies telles que la salmonellose, la brucellose et la rickettsiose
- Tests d’agglutination sur lames ou tubes qualitatifs et semi-quantitatifs pour les anticorps homologues
- Utilisés avec les antigènes fébriles comme témoins positifs ou négatifs
- Pour l’identification des espèces de Shigella morphologiquement et biochimiquement identifiées
- Ne peuvent être utilisés que lors du test d’agglutination sur lames
- Antisérums de lapin polyclonaux lyophilisés
Spécification
Pour diagnostics in vitro | |
Shigella Poly Groupe A | |
3 ml |
Pour diagnostics in vitro