Learn More
BD Antisérum z23 de Salmonella H Difco™
Tests d’agglutination pour tubes qualitatifs pour la différenciation sérologique de Salmonella
Marque:  BD 225581
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.00300kg
Code produit. 11722834
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Alert:
Les produits contiennent de l’azoture de sodium toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre pour former des azotures métalliques hautement explosifs. À la mise au rebut, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azoture. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau.L’emballage contient du caoutchouc naturel sec.
Description
Description
  • Antisérums de lapin lyophilisés et polyclonaux
  • Absorbés ou non spécifiquement pour les antigènes de phase 1 ou de phase 2
  • Effectuez entre 150 et 1500 tests
  • Identification de Salmonella par des antigènes flagellaires (H)
  • Azoture de sodium (0,2 %) comme conservateur
Spécification
Spécification
Antisérum z23 de la Salmonella H
3 ml