Learn More
BD Antigènes de contrôle de la qualité et antisérums de Salmonella O Difco™
Marque:  BD 225361
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.00300kg
Code produit. 11742814
  • 256.00€ / 3mL
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Description
Description
Les espèces de Salmonella provoquent diverses maladies humaines appelées salmonelles. Les maladies vont de la gastroentérite auto-limitante légère à des formes plus graves, peut-être avec une bactériémie ou une fièvre typhoïde, ce qui peut être mortel. Le diagnostic et l’identification du sérotype correct sont donc essentiels. Ces antisérums aident à détecter de tels sérotypes et les antigènes de contrôle de la qualité à vérifier leurs performances.
  • Antisérums de lapin polyclonaux lyophilisés
  • Polyvalents, spécifiques aux antigènes somatiques
  • Des réactions croisées sont possibles, car les sérogroupes peuvent partager des antigènes de groupe non majeurs
  • Lorsqu’il est correctement réhydraté et utilisé comme recommandé, chaque flacon contient suffisamment de réactif pour 60 tests
  • Pour diagnostics in vitro
  • contient environ 0,2 % d’azoture comme conservateur
Spécification
Spécification
Pour diagnostics in vitro
Poly antisérum C Salmonella O, groupes I, J, K, M, N et O