Learn More
BD Antigènes de contrôle de la qualité et antisérums de Salmonella O Difco™
Marque: BD 228141
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.00300kg
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Description
Les espèces de Salmonella provoquent diverses maladies humaines appelées salmonelles. Les maladies vont de la gastroentérite auto-limitante légère à des formes plus graves, peut-être avec une bactériémie ou une fièvre typhoïde, ce qui peut être mortel. Le diagnostic et l’identification du sérotype correct sont donc essentiels. Ces antisérums aident à détecter de tels sérotypes et les antigènes de contrôle de la qualité à vérifier leurs performances.
- Antisérums de lapin polyclonaux lyophilisés
- Polyvalents, spécifiques aux antigènes somatiques
- Des réactions croisées sont possibles, car les sérogroupes peuvent partager des antigènes de groupe non majeurs
- Lorsqu’il est correctement réhydraté et utilisé comme recommandé, chaque flacon contient suffisamment de réactif pour 60 tests
- Pour diagnostics in vitro
- contient environ 0,2 % d’azoture comme conservateur
Spécification
Pour diagnostics in vitro | |
Antisérum Salmonella O facteur 2 |
Sécurité et traitement
- 3ML S. O ANTISERUM FACTOR 2
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide