Learn More
BD Antigènes de contrôle de la qualité et antisérums de Salmonella O Difco™
117.00€ - 651.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Pour diagnostics in vitro |
---|---|
Type de produit | Antisérum Salmonella O facteur 19, groupe E4 |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11758153
|
BD
211780 |
Facteur 17 du groupe J d’antisérum de Salmonella O |
590.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17312361
|
BD
222611 |
Antisérum de Salmonella O groupe G facteurs 13, 22 |
457.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17322361
|
BD
222621 |
Antisérum de Salmonella O groupe H facteurs 1, 6, 14, 24, 25 |
374.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792844
|
BD
226611 |
Antisérum Salmonella O facteur 14 |
651.00€
3mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782904
|
BD
229511 |
Antisérum de Salmonella O groupe D1 facteurs 1, 9, 12 |
117.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792734
|
BD
222571 |
Antisérum Salmonella O facteur 10, groupe E1 |
276.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702744
|
BD
222581 |
Antisérum Salmonella O facteur 15, groupes E2 et E3 |
450.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712744
|
BD
222591 |
Antisérum Salmonella O facteur 19, groupe E4 |
282.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17302361
|
BD
222601 |
Antisérum de Salmonella O groupe F facteur 11 |
403.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748153
|
BD
211778 |
Antisérum Salmonella O facteur 34, groupe E3 |
418.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732814
|
BD
225351 |
Poly antisérum B Salmonella O, groupes C1, C2, F, G et H |
134.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772804
|
BD
225341 |
Poly antisérum A Salmonella O, groupes A, B, D, E1, E2, E3, E4 et L |
133.00€
3mL |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742814
|
BD
225361 |
Poly antisérum C Salmonella O, groupes I, J, K, M, N et O |
256.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752814
|
BD
225371 |
Poly antisérum D Salmonella O, groupes P, Q, R, S, T et U |
260.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762814
|
BD
225381 |
Poly antisérum E Salmonella O, groupes V, W, X, Y et Z |
260.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742844
|
BD
226451 |
Poly antisérum F Salmonella O, groupes 51 à 55 |
309.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702854
|
BD
226621 |
Antisérum Salmonella O facteur 20 |
457.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772844
|
BD
226591 |
Antisérum Salmonella O facteur 4, groupe B |
166.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752844
|
BD
226461 |
Poly antisérum G Salmonella O, groupes 56 à 61 |
295.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782844
|
BD
226601 |
Antisérum Salmonella O facteur 5, groupe B |
261.00€
3mL |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752854
|
BD
226641 |
Antisérum Salmonella O facteur 23, groupe G2 |
457.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742854
|
BD
226631 |
Antisérum Salmonella O facteur 22, groupe G1 |
407.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792874
|
BD
228141 |
Antisérum Salmonella O facteur 2 |
239.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702884
|
BD
228151 |
Antisérum Salmonella O facteurs 4, 5, groupe B |
153.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722884
|
BD
228171 |
Antisérum Salmonella O facteur 8, groupes C2 et C3 |
153.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732884
|
BD
228181 |
Antisérum Salmonella O facteur 9, groupe D |
125.00€
3mL |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792904
|
BD
229521 |
Antisérum de Salmonella O groupe E1, facteurs 3, 10 |
287.00€
3mL |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17342361
|
BD
228191 |
Antisérum Salmonella O groupe E facteurs 1, 3, 10, 15, 19, 34 |
382.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768153
|
BD
211781 |
Facteur 28 du groupe M d’antisérums de Salmonella O |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11742804
|
BD
225221 |
Antisérum de Salmonella O groupe O facteur 35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11772854
|
BD
226671 |
Antisérum Salmonella O facteur 27 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11788153
|
BD
211783 |
Facteur 30 du groupe N d’antisérums de Salmonella O |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11722804
|
BD
225191 |
Antisérum de Salmonella O groupe L facteur 21 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les espèces de Salmonella provoquent diverses maladies humaines appelées salmonelles. Les maladies vont de la gastroentérite auto-limitante légère à des formes plus graves, peut-être avec une bactériémie ou une fièvre typhoïde, ce qui peut être mortel. Le diagnostic et l’identification du sérotype correct sont donc essentiels. Ces antisérums aident à détecter de tels sérotypes et les antigènes de contrôle de la qualité à vérifier leurs performances.
- Antisérums de lapin polyclonaux lyophilisés
- Polyvalents, spécifiques aux antigènes somatiques
- Des réactions croisées sont possibles, car les sérogroupes peuvent partager des antigènes de groupe non majeurs
- Lorsqu’il est correctement réhydraté et utilisé comme recommandé, chaque flacon contient suffisamment de réactif pour 60 tests
- Pour diagnostics in vitro
- contient environ 0,2 % d’azoture comme conservateur
Spécification
Pour diagnostics in vitro | |
Antisérum Salmonella O facteur 19, groupe E4 |