Learn More
BD Kits ELISPOT
Anticorps de capture, anticorps de détection et peroxydase de raifort de streptavidine suffisants pour 10 x 96 puits
Marque: BD 551446
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Includes: Anticorps de capture non marqué (format sans azoture / à faible endotoxine), anticorps de détection biotinylé, streptavidine-HRP, 10 plaques ELISPOT, certificat d’analyse fournissant des concentrations optimales de réactifs spécifiques au lot
Description
pulliHaute sensibilité/liliAnalyse à haut débit et grand contenu/liliVolume minimal de matériel biologique requis/liliConvient aux échantillons biologiques congelés / décongelés/liliCompatibilité avec d’autres dosages : les cellules analysées par les kits BD ELISPOT peuvent être utilisées pour le clonage, les essais de prolifération, la cytométrie en flux ou d’autres méthodes d’analyse/li/ul/pSpécification
TNF | |
Anticorps de capture non marqué, anticorps de détection, Streptavidine-HRP, 10 plaques ELISPOT | |
4°C | |
Ensemble ELISPOT pour TNF humain |
Humaine | |
10 x 96 tests | |
Clonage, tests de prolifération, cytométrie en flux ou autres méthodes d’analyse |