Learn More
BD Kits ELISPOT
Anticorps de capture, anticorps de détection et peroxydase de raifort de streptavidine suffisants pour 10 x 96 puits
Marque:  BD 552572
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Code produit. 15886828
  • 4250.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Anticorps de capture non marqué (format sans azoture / à faible endotoxine), anticorps de détection biotinylé, streptavidine-HRP, 10 plaques ELISPOT, certificat d’analyse fournissant des concentrations optimales de réactifs spécifiques au lot
Description
Description
pulliHaute sensibilité/liliAnalyse à haut débit et grand contenu/liliVolume minimal de matériel biologique requis/liliConvient aux échantillons biologiques congelés / décongelés/liliCompatibilité avec d’autres dosages : les cellules analysées par les kits BD ELISPOT peuvent être utilisées pour le clonage, les essais de prolifération, la cytométrie en flux ou d’autres méthodes d’analyse/li/ul/p
Spécification
Spécification
Granzyme B
Anticorps de capture non marqué, anticorps de détection, Streptavidine-HRP, 10 plaques ELISPOT
4°C
Ensemble ELISPOT pour granzyme B humaine
Humaine
10 x 96 tests
Clonage, tests de prolifération, cytométrie en flux ou autres méthodes d’analyse