Learn More
BD Strepavidine Violet 480 Horizon Brillianttrade;
La streptavidine a une affinité de liaison très élevée à la biotine qui est conjuguée à l’anticorps
Marque:  BD 564876
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Code produit. 15863939
  • 1130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
pLa streptavidine BV480 BD Horizon est un réactif de détection utile pour l’étiquetage d’anticorps primaires ou secondaires biotinylés pour la détection d’antigènes par immunofluorescence.br/La streptavidine a été conjuguée au colorant BV480 BD Horizon, qui fait partie de la gamme de colorants BD Horizon Brillianttrade; Violet. Ce colorant développé exclusivement par BD Biosciences est optimal pour les applications d’imagerie. Le colorant BV480 BD Horizon possède un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 477 nm. L’utilisation d’un réactif de montage (par exemple, ProLongtrade; Gold) est fortement recommandée pour optimiser la photostabilité du colorant BV480.br/Pour les systèmes de microscopie confocale, un laser 440 nm est la source d’excitation optimale avec une collecte optimale des émissions centrée à 477 nm. La fluorescence du colorant BV480 peut également être excitée avec des lasers 405 nm et 458 nm.br/Pour les microscopes en épifluorescence avec des sources d’excitation à large spectre, il est recommandé d’utiliser des filtres passe-bande d’excitation et d’émission de 445/20 nm et 485/20 nm respectivement. Pour les applications d’imagerie multicolore spécifiques, les configurations de filtres exactes doivent être optimisées par l’utilisateur final./p
Spécification
Spécification
0,1 mg/ml
0,1 mg
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤0,09 % d’azoture de sodium.
Conserver non dilué à 4°C. Éviter toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.