missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Anti-CD123 humain de souris BV480
IL-3Rα est exprimé sur un sous-ensemble de cellules dendritiques du sang périphérique, de précurseurs myéloïdes, de basophiles, de mastocytes, de macrophages et de mégakaryocytes. L’anti-CD123 humains de souris BV480 BD Horizon™ est la chaîne de récepteurs α 70kDa IL-3 (IL-3Rα) associée à la sous-unité β 120-140 kDa (CD131 / chaîne commune β / βc) pour former le complexe fonctionnel du récepteur IL-3.
321.00€ - 760.00€
Spécification
Type de produit | Anti-CD123 humain de souris BV480 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Réactivité croisée | Tests de CQ :Humaine |
Forme | BV480 |
Volume d’échantillon | 5 μl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15874819
|
BD
566182 |
25 tests |
321.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894769
|
BD
566133 |
100 tests |
760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, BV480 BD Horizon™ peut être excité par le laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BV510 (525 / 40 nm) BD Horizon™
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-CD123 humain de souris BV480 | |
Tests de CQ :Humaine | |
5 μl | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Cytométrie en flux | |
BV480 | |
Conserver non dilué à 4°C |