Learn More
BD BV480 pour anticorps de rat anti-CD44 de souris
Le CD44 est exprimé sur les cellules hématopoïétiques et non hématopoïétiques. Les isoformes anti-CD44 de souris de rat BD Horizon™ BV480 codées par des exons variables sont exprimées sur les cellules épithéliales, mais à des niveaux faibles sur la plupart des leucocytes. Les souris avec l’antigène Ly-24.1 allo-antigène (par exemple, BALB/c, CBA/J, DBA/1, DBA/2) possèdent des sous-ensembles importants de lymphocytes CD H44+ T.
285.00€ - 770.00€
Spécification
Type de produit | Anti-CD44 de souris de rat BV480 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Concentration | 0,2 mg/ml |
Réactivité croisée | Tests de CQ :Souris |
Forme | BV480 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15894829
|
BD
566200 |
25 μg |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844759
|
BD
566116 |
0,1 mg |
770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, BV480 BD Horizon™ peut être excité par le laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BV510 (525 / 40 nm) BD Horizon™
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-CD44 de souris de rat BV480 | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Cytométrie en flux | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |