Learn More
BD Anti-I-A/I-E de souris de rat BV480
L’anticorps monoclonal M5/114.15.2 reconnaît un déterminant polymorphe partagé par les alloantigènes I-A[b], I-A[d], I-A[q], I-E[d], I-E[k] MHC de classe II exprimés par les cellules B, cellules dendritiques, monocytes, macrophages et cellules T activées. L’anti-I-A/I-E de souris de rat BV480 BD Horizon™ réagit avec les cellules de souris des haplotypes H-2[p] and H-2[r] et il n’est pas réactif avec les cellules de souris NOD (H-2[g7]).
297.00€ - 665.00€
Spécification
Type de produit | Anti-I-A/I-E de souris de rat BV480 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Concentration | 0,2 mg/ml |
Réactivité croisée | Tests de CQ :Souris |
Forme | BV480 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15884729
|
BD
566088 |
25 μg |
297.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874729
|
BD
566086 |
0,1 mg |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, BD Horizon BV480 peut être excité par le laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-I-A/I-E de souris de rat BV480 | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Cytométrie en flux | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |