Learn More
BD Anti-I-A/I-E de souris de rat BV480
L’anticorps monoclonal M5/114.15.2 reconnaît un déterminant polymorphe partagé par les alloantigènes I-A[b], I-A[d], I-A[q], I-E[d], I-E[k] MHC de classe II exprimés par les cellules B, cellules dendritiques, monocytes, macrophages et cellules T activées. L’anti-I-A/I-E de souris de rat BV480 BD Horizon™ réagit avec les cellules de souris des haplotypes H-2[p] and H-2[r] et il n’est pas réactif avec les cellules de souris NOD (H-2[g7]).
Marque:  BD 566086
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15874729
  • 550.80€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 29-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, BD Horizon BV480 peut être excité par le laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon BV510 (525/40 nm)
  • BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Spécification
0,1 mg
QC Testing: Mouse
BV480
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide
0.2 mg/mL
Flow cytometry
BV480 Rat Anti-Mouse I-A/I-E
Store undiluted at 4°C