missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Recombinant Human IFN-γ
Pure by SDS-PAGE, and an absorbance assay based on the Beers-Lambert law
695.00€ - 730.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Bioassay, ELISA Standard |
---|---|
Formule | Frozen aqueous Buffered solution containing BSA |
Poids moléculaire | 14 to 18 |
Nom | Human IFN-gamma Recombinant Protein |
Méthode de purification | SDS-PAGE |
Product Code | Brand | Concentration | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Concentration | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
15867808
|
BD
554616 |
250μg/mL | 25μg |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15877808
|
BD
554617 |
500μg/mL | 50μg |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Frozen liquid comprised of 0.22μm sterile-filtered aqueous buffered solution and containing 2.5mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no azide
- Reactivity: Human
- Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
- Biological Activity: Activity range is measured in an anti-viral bioassay using A549 indicator cells
- Specific Activity: 0.1 - 2.0 x 108 Units/mg
- ED50: 0.05 to 1.0 ng/ml
- Observed dose response relationship: 16X
Bioassay, enzyme-linked immunosorbent assay standard
Specifications
Bioassay, ELISA Standard | |
14 to 18 | |
SDS-PAGE | |
Human | |
Solution |
Frozen aqueous Buffered solution containing BSA | |
Human IFN-gamma Recombinant Protein | |
-80°C | |
Recombinant |
Research Use Only