Learn More
BD Disques de différenciation Taxo™ : Antibiotique - Hippurate
Détecter, différencier et identifier les microorganismes
27.20€ - 168.00€
Spécification
Agents antimicrobiens | Hippurate |
---|---|
Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
Type d’emballage | Disque |
Code produit | Marque | Agents antimicrobiens | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Agents antimicrobiens | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11762974
|
BD
231723 |
Hippurate | Disque | 1/boîte |
27.20€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772974
|
BD
231724 |
Hippurate | Disque | 10/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les organismes réagissent avec des agents chimiques imprégnés sur disques, ce qui entraîne des réactions positives ou négatives
- Combinaison de réactions positives et négatives qui aide dans l’identification de l’organisme
Spécification
Hippurate | |
-20°C à +8°C | |
Disque |
Pour un usage diagnostique in vitro. Observer les procédures de laboratoire de manipulation et de mise au rebut établies des substances infectieuses.