Learn More
Fisherbrand™ PROMO Homogénéiseur Bead Mill 24
Utilisé pour une grande variété d’applications nécessitant le broyage, la lyse et l’homogénéisation d’échantillons biologiques avant extraction moléculaire. Utilisé avec les kits de microbilles Fisherbrand™.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Description
Fourni avec une boîte GRATUITE de tubes de 50 x 2 ml préremplis de microbilles en céramique de 2,8 mm, idéales pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau et des feuilles. Sans DNase / RNase. Plage de traitement : 300 µl à 1,8 ml
- Homogénéisez simultanément jusqu’à 24 tubes de 2 ml ou 0,5 ml
- Plus d’échantillons peuvent être traités plus rapidement
- Position pratique du porte-tubes à chargement frontal pour une plus grande facilité d’utilisation et des interactions bille / échantillon optimales
- Plage de traitement idéale pour les échantillons de tissus mous
- Pas de refroidissement nécessaire entre les cycles (traitement continu)
- Les tubes jetables garantissent l’absence de risque de contamination croisée
- Aucune dégradation des échantillons due à un traitement rapide
- Faible encombrement pour optimiser l’espace sur la paillasse
- Durée de fonctionnement : 1 à 99 s
- Plage de performances : 0,8 m/s à 6 m/s par incréments de 1,5 m/s
- Nombre de cycles : 1-9
Compliance
Conforme CE
Spécification
Homogénéiseur | |
Extraction d’ADN / ARN, homogénéisation tissulaire, purification protéique | |
45 lb. | |
24 kg |