Learn More
Brand™ Bécher gradué en PFA
Nesting design conserves bench and storage space.
Marque:  Brand™ 90120
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 10019891
  • 18.25€ / 1 pièce
Expédition estimée
17-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Perfluoroalkoxy construction
  • Easy-to-read and resistant-to-wear molded graduations
  • Autoclavable and easy to clean
  • Withstands temperatures from −200° to +260°C
Spécification
Spécification
Yes
PFA
50mm
Molded graduations
260°C
25 mL
Yes
5mL
Low Form
Beaker