Learn More
behr Labor-Technik™ Condenseur de reflux Allhin behrotest™
Click to view available options
:
Poids métrique : 0,0027 m3
Description
- Avec ampoules ovales
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,0027 m3 |
| Dimensions | Largeur :0,125 m, Hauteur :0,045 m, Profondeur :0,48m |
| Longueur (métrique) | 0,48 m |
| Largeur (métrique) | 0,125 m |
| Hauteur (métrique) | 0,045 m |