Learn More
Bel-Art™ Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur SP Scienceware™
Comprennent le symbole de risque biologique noir et les procédures de précaution imprimées en quatre langues. Les Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
Marque:  Bel-Art™ F13164-1419
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.21400kg
Code produit. 11392154
Quantité Prix
1 222.00€ / 200 pièces
6 130.91€ / 200 pièces
En stock, prêt à être expédié : 24
Ajouter au panier
Description
Description
Include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages. Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil Thick Biohazard Disposal Bags are autoclavable and are effective for the disposal of biohazardous materials.
  • Les sachets en polypropylène rouge vif comprennent le symbole de risque biologique noir
  • Les procédures de précaution sont imprimées sur le sachet en anglais, espagnol, français et allemand pour plus de sécurité
  • Le patch de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est soumis à une stérilisation à la vapeur
  • Vapeur haute température autoclavable à 135°C (275°F)
  • Tests de résistance aux déchirures ASTM 1922 et d’impact ASTM 1709 Dart réussis
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
L 14 x H 19 po (36 x 48 cm)
48 cm
Oui
Résistance aux déchirures ASTM 1922, résistance aux impacts ASTM 1709
Pour traiter les déchets contaminés
PP (polypropylène)
0,279mm
35.5 cm
19 po
1,5 mil
2 à 4 gal.
Rouge
Indicateur de stérilisation pré-imprimé, marqué par le symbole de danger biologique standard ou les recommandations sur les précautions à prendre en anglais, français, allemand et espagnol
Sachet pour l’élimination de matières contaminées
14 in