Learn More
Bel-Art™ Clips à sûreté pour sachets autoclavables SP Scienceware™ Clavies™
Utilisez une main pour ouvrir et fermer facilement et en toute sécurité. Les clips pour sacs de sécurité d’autoclavage Bel Art™ SP Scienceware™ Clavies™ sont autoclavables.
Marque: Bel-Art™ F13190-0100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : CAS : 499-81-0 Poids : 0.03600kg
Description
Utilisez une main pour ouvrir et fermer facilement et en toute sécurité. Les clips pour sacs de sécurité d’autoclavage Bel Art™ SP Scienceware™ Clavies™ sont autoclavables.
- La conception en plastique rigide maintient le col du sac fermé tout en permettant la libération de la pression interne qui peut se développer pendant le cycle de l’autoclave
- Après l’autoclavage, le clip est laissé sur le sachet pour élimination finale
- Convient aux sacs dont les dimensions vont de12 x 24 po à 19 x 23 po. L’utilisation avec des sacs de plus grande taille n’est pas recommandée
- Dimension interne lorsque fermé : 7/16 po
Spécification
Oui | |
PP | |
Orange |
Clip de fermeture Clavies | |
Sachet de taille adaptée aux paillasses ou petit sachet autoclavable Scienceware |