missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage à manche large et écologique SP Scienceware™

Les cuillères d’échantillonnage en résine de PLA (acide polylactique) ont un faible impact sur l’environnement

Marque:  Bel-Art™ F36740-1023

Code nomenclature Nacres: NB.51

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13472479

  • 16.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans. Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge.

  • Les cuillères approuvées par la FDA sont sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Résistance et durabilité comparables à celles du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique
  • Optimisées pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides
  • Leur large manche confère à l’utilisateur une bonne préhension et une rigidité adéquate pour échantillonner facilement les poudres compactes et autres matières solides
  • Leur fond plat offre une double utilisation pratique permettant de les utiliser comme nacelles de pesée pour gagner du temps et assurer la précision
  • Non stériles

Spécification

Spécification

Cuillère d’échantillonnage écologique
Plat
5 mL
FDA
Résine PLA
Large
Non stérile
Conçue pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides, utilisée comme alternative verte aux outils d’échantillonnage à base de pétrole
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions