Learn More
Bel-Art™ Accessoires pour compteur de colonies portatif SP Scienceware™ : marqueurs de rechange
À utiliser avec le compteur de colonies portatif SP Scienceware™
14.85€ - 17.90€
Spécification
Type de produit | Stylo feutre de rechange |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fonctionne sur du plastique ou du verre |
À utiliser avec (équipement) | Compteur de colonies Scienceware™ |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973132
|
Bel-Art™
H37862-0102 |
Noir |
14.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15331252
|
Bel-Art™
H37862-0152 |
Rouge |
17.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser avec le compteur de colonies portatif et le système (07-910-018 et 07-910-022).
Spécification
Stylo feutre de rechange | |
Fonctionne sur du plastique ou du verre | |
Compteur de colonies Scienceware™ |