Learn More
Fisherbrand™ Pissettes étiquetées
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
À utiliser avec (application):
Acétone
Eau
Description
Includes
Les pissettes avec étiquettes de sécurité comportent les codes et symboles du Ministère des transports et de la National Fire Protection Association (NFPA), le n° CAS (Chemical Abstract Service), les symboles des équipements de protection et les informations sur les organes cibles.
- Pissettes imprimées faciles à lire
- Pissette à col large de 53 mm (2 po) pour un remplissage aisé
- En PEBD translucide résistant aux solvants
- La pissette d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm.
- Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge.
- Bouchon en PP anti-fuite
- Les pissettes peuvent être achetées séparément ou dans des lots variés incluant eau, acétone, méthanol, isopropanol, toluène et éthanol.
Compliance
Conformité aux exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 53 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Natural |
À utiliser avec (application) | Acétone |
Matériau | PE, Polyethylene |
Couleur de bouchon | Red |
Autoclavable | Non autoclavable |