Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs SP Scienceware™ Minipet™
Résistance chimique de la résine PTFE dans un distributeur répétitif à remplissage automatique de type seringue
Marque:  Bel-Art™ F37900-0100
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : CAS : 60669-69-4 Poids : 0.01000kg
Code produit. 10043453
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Avec une vanne à 3 voies et des raccords en PTFE exclusifs sur un cylindre en verre borosilicaté
  • Le piston en PTFE autobloquant s’ajuste sur toute la plage de volume de la seringue, mais ne bouge pas de son réglage d’origine même après plusieurs distributions
  • Sans danger pour une utilisation avec pratiquement tous les solvants ou acides, à l’exception du HF
  • Autoclavable et adapté à la distribution de milieux et autres échantillons stériles
  • Une fois le tube de remplissage en PTFE de 18 po (20,3 cm) de long placé dans un réservoir de liquide, le réactif circule à travers un système fermé
  • Précision : ± 0,5%
  • La conception ergonomique du manche en plastique moulé réduit la fatigue de l’opérateur en cas d’utilisation prolongée
Informations sur la commande
Livré avec un tube de remplissage et un poids.
Spécification
Spécification
plusmn; 0,5%
Dispensing Media and Other Sterile Samples
Pipette
Piston recouvert de Teflon à clapet anti-retour 3 voies en PTFE avec manche ergonomique en PP
Autoclavables
1
10 ml
0.2mL