Learn More
Bel-Art™ Grandes seaux SP Sciencewaretrade;
Seaux robustes avec couvercles et anses en acier plaqué
Marque:  Bel-Art™ F16776-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11880441
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
ulliLes seaux blancs translucides facilitent la visualisation du niveau de liquide/liliLe PP est autoclavable à la vapeur (121deg;C), le PE n’est pas autoclavable/lili8Le seau de qt / 7,6 l est doté d’un anneau de support et d’une anse amovibles en acier plaqué/liliLe seau de 14 qt / 13,2 l est doté d’une anse en acier plaqué avec poignée, sans anneau de support/liliLes grands seaux sont conformes à la norme américaine MIL-P36257A/li/ul