Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation
Offre une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire. Les barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation sont fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2008.
7.10€ - 12.45€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Aimant Alnico |
Forme | Polygonale |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11328713
|
Bel-Art™
F37120-0015 |
0,23 in | 6 mm | 0,6 in | 15 mm |
8.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10338174
|
Bel-Art™
F37120-0038 |
0,37 in | 9,5mm | 1 po | 25,4mm |
7.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16607295
|
Bel-Art™
F371200002 |
0,37 in | 9,5mm | 2 in | 50,8mm |
12.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11358713
|
SP Scienceware
F37120-0030 |
0.3125 in | 8 mm | 1.1875 in | 30 mm |
11.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11348713
|
SP Scienceware
F37120-0025 |
0.3125 po | 8mm | 1 po | 25mm |
10.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11368713
|
SP Scienceware
F37120-0040 |
0.3125 po | 8 mm | 1.625 po | 40 mm |
9.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11306954
|
Bel-Art™
F37120-0010 |
0.25 po | 6 mm | 0.38 po | 10mm |
7.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11388713
|
Bel-Art™
F37120-0060 |
0.25 po | 7 mm | 2.31 po | 60mm |
11.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11318713
|
Bel-Art™
F37120-0125 |
0.19 po | 5 mm | 0.5 po | 12mm |
7.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Offre une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire.Les barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation sont fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2008.
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Aimant Alnico | |
Polygonale |