Learn More
Bel-Art™ Grattoir en PP SP Scienceware™
Chaque tige possède une extrémité aplatie d’un côté et une coupe en diagonale à l’autre extrémité
Marque: Bel-Art™ F37739-0001
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Diamètre : 4,7mm (0,188 po)
- Longueur de 20,3 cm (8 po)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F) pour une réutilisation sans crainte de contaminer les échantillons
Spécification
Extrémité aplatie d’un côté et coupe en diagonale à l’autre extrémité | |
8 po | |
Conçu pour des raclages et des étalements énergiques sans rayures | |
Polypropylène | |
20.3 cm |
0.47 cm | |
0.189 po | |
Blanc | |
Oui |