Learn More
Bel-Art™ Boîtes pliables pour congélateur SP Sciencewaretrade;
Adapté aux racks de stockage de congélateur standard de 2 po
37.10€ - 77.05€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 12/boîte |
Longueur (métrique) | 13,2 cm |
Largeur (métrique) | 13,2 cm |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15560052
|
Bel-Art™
F18829-0012 |
Boîte pour congélateur | Rack de stockage pour congélateur 2 po |
77.05€
Pack de 12 |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15540052
|
Bel-Art™
F18829-0000 |
Boîte pliable pour congélateur | Rack de stockage pour congélateur 2 po |
37.10€
Pack de 12 |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15550052
|
Bel-Art™
F18829-0001 |
Séparateur de boîte pour congélateur | Boîte pliable pour congélateur de 2 po ou toute boîte de congélateur 5,25 X 525, racks de stockage pour congélateur standard 2 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
S’adaptent aux racks de congélation standard de 2 pouces.
pLivré à plat et prêt à être assemblé en quelques secondes/ppulliCapable de résister à un environnement à basse température (–86deg;C)/liliEn PP translucide/liliRéutilisable, ne colle pas aux racks ou aux étagères glacés/liliAnti-déformation et anti-décoloration en cas d’exposition à de la condensation ou à des déversements/liliCapable de supporter un nettoyage léger avec de l’alcool ou un détergent doux/liliSéparateurs indexés adaptés à cette boîte de congélation ou à toute autre boîte de congélation mesurant 5,25 x 5,25 po/liliCapable de contenir 81 flacons (12 mm)/li/ul/pSpécification
Blanc | |
12/boîte | |
13,2 cm |
PP | |
13,2 cm |