Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai en fil d’acier Poxygrid™
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
48.35€ - 59.80€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Acier recouvert d’époxy |
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 16 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15530022
|
Bel-Art™
F18757-0001 |
Bleu | 72 |
52.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13402509
|
Bel-Art™
F18756-0160 |
Bleu | 60 |
48.35€
24 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500022
|
Bel-Art™
F18755-0001 |
Bleu | 48 |
52.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15590012
|
Bel-Art™
F18755-0000 |
Vert | 48 |
49.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15332367
|
Bel-Art™
F18759-0001 |
Bleu | 108 |
55.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560022
|
Bel-Art™
F18759-0000 |
Vert | 108 |
54.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12972550
|
Bel-Art™
F18757-0000 |
Vert | 72 |
49.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15580022
|
Bel-Art™
F18759-0003 |
Orange | 108 |
55.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13422509
|
Bel-Art™
F18760-1150 |
Bleu | 150 |
54.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15570022
|
Bel-Art™
F18759-0002 |
Jaune | 108 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Acier recouvert d’époxy | |
16 mm |