Learn More
Bel-Art™ Mandrins de rechange SP Scienceware™ pour pipeteurs Pipette Pump™
Préhension sécurisée des pipettes. Les mandrins de rechange Bel-Art™ SP Scienceware™ sont des dispositifs de préhension en caoutchouc de silicone qui s’utilisent avec les pompes à pipettes Bel-Art™ pour un pipetage sûr, précis et sans problème, avec une manipulation facile d’une seule main.
10.95€ - 11.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Caoutchouc de silicone |
Type | Mandrins de rechange |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15338740
|
Bel-Art™
H93789-0080 |
Pipeteur avec pompe à pipette de 10 ml |
11.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15318750
|
Bel-Art™
H93789-0070 |
Pipeteur à pompe de 2 ml |
10.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec un pipeteur doté d’une pompe à pipette, avec molette et aspiration par piston
- Les pipettes s’adaptent parfaitement à ces mandrins coniques flexibles
- Mandrins de rechange adaptés aux différentes tailles ou couleurs de pipettes Pipette Pump en cas de perte ou de dommage
- Caoutchouc de silicone résistant aux acides et aux alcalis
- Démonter les pièces pour le nettoyage ; Le mandrin ne doit pas être autoclavé
Spécification
Non autoclavable | |
Caoutchouc de silicone | |
Mandrins de rechange |