Learn More
Bel-Art™ Mandrins de rechange SP Scienceware™ pour pipeteurs Pipette Pump™
Préhension sécurisée des pipettes. Les mandrins de rechange Bel-Art™ SP Scienceware™ sont des dispositifs de préhension en caoutchouc de silicone qui s’utilisent avec les pompes à pipettes Bel-Art™ pour un pipetage sûr, précis et sans problème, avec une manipulation facile d’une seule main.
Marque:  Bel-Art™ H93789-0080
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15338740
  • 4.70€ / 1 pièce
Expédition estimée
02-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • À utiliser avec un pipeteur doté d’une pompe à pipette, avec molette et aspiration par piston
  • Les pipettes s’adaptent parfaitement à ces mandrins coniques flexibles
  • Mandrins de rechange adaptés aux différentes tailles ou couleurs de pipettes Pipette Pump en cas de perte ou de dommage
  • Caoutchouc de silicone résistant aux acides et aux alcalis
  • Démonter les pièces pour le nettoyage ; Le mandrin ne doit pas être autoclavé
Spécification
Spécification
Non
Pipeteur avec pompe à pipette de 10 ml
Caoutchouc de silicone
Mandrins de rechange