Learn More
Bel-Art™ Outil de réplication des plaques et carrés de velours de rechange SP Scienceware™
Utilisez un anneau de verrouillage pour fixer les carrés de velours stériles sur un cylindre en PVC afin de faciliter le contrôle du dispositif de mise en culture sur boîte de Petri
Marque: Bel-Art™ H37848-0002
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Requires : Outil de replication de plaque
Description
Peut être désinfecté entre deux utilisations via un rinçage rapide dans de l’éthanol à 70 % ou un agent de blanchiment au chlore
- Diamètre de la bague en aluminium de 10,2 cm (4 po) ; Hauteur du cylindre en PVC de 6,9 cm (2,75 po)
- À utiliser avec des boîtes de Petri de 90 à 100 mm
- Comprend 12 carrés de velours blancs
- Carrés de velours de rechange disponibles en blanc (097182) ou en noir (03421106)
- Non autoclavable
Pour réaliser des répliques, retourner la boîte de Petri contenant les colonies microbiennes et la placer sur la surface en tissu avant de la relever. Ensuite, placer une plaque nutritive fraiche et stérile sur la surface en velours et la relever pour laisser une réplique des colonies d’origine dans la nouvelle boîte.
Spécification
Stérile | |
15,24 cm | |
Carrés de velours | |
36 |
Coton | |
Noir | |
Outil de replication de plaque | |
Sachet scellé |