Learn More
Bel Art™ Étagères de rechange pour dessiccateur SP Scienceware™ Secador™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Étagère pour dessiccateur horizontal
Étagère pour dessiccateur vertical
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conviennent aux modèles automatiques et non électriques
- Structure durable en PS transparent
- Perforées pour faciliter la circulation de l’air
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 48 cm |
| Type de produit | Étagère pour dessiccateur horizontal |
| Matériau | PS |
| À utiliser avec (application) | Transformation des unités à dessiccation 4.0 verticales en unités horizontales |