Learn More
Bel-Art™ Boîtes pour lames SP Scienceware™
Anti-déformation, anti-éclats, anti-fissures et résistant à l’humidité. Les boîtes pour lames Bel-Art™ SP Scienceware™ sont des boîtes pour lames compactes et durables qui offrent une protection maximale pour les lames de microscope de 25 x 75 mm (1 x 3 po).
Marque: Bel-Art™ H44577-0000
45.18 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: MA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Les boîtes à paroi épaisse sont robustes ; Elles ne se plient pas, ne se fissurent pas et ne s’ébrèchent pas
- Les boîtes sont entièrement résistantes à l’humidité et aux insectes
- Index numéroté sur la base et le couvercle pour une identification facile des lames
Spécification
100 | |
100 | |
Lame de microscope | |
Index numéroté sur la base |