Learn More
Bel-Art™ Assortiment de barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™
Choix utiles de tailles et de formes très utilisées
249.00€ - 254.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS |
Matériau | Aimant Alnico |
Includes: 16 barreaux assortis de forme octogonale, standard et micro ; 12 barreaux assortis de forme octogonale standard avec anneau de rotation ; 22 barreaux assortis de forme arrondie avec anneau de rotation amovible sur les barreaux supérieurs à 1 po ; 18 barreaux assortis de forme polygonale métrique ; 24 barreaux assortis de forme octogonale avec code couleur et anneau de rotation ; 12 micro-barreaux assortis avec code couleur ; 13 barreaux assortis en forme d’œuf ; 5 barreaux assortis Spinplus en forme de “+”
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11755064
|
Bel-Art™
F37185-0000 |
Octogonale |
254.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13203539
|
Bel-Art™
F37187-0000 |
Ovoïde |
249.00€
13 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une boîte de rangement pratique permet de séparer les tailles et les styles pour une organisation simple et claire
- Revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Disponibles en plusieurs formes : octogone, œuf ou Spinplus™
- Autoclavable
Certifications
ISO 9001:2008
Spécification
Oui | |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS | |
Aimant Alnico |