Learn More
Bel-Art™ Système empilable ProCulture Stak-A-Tray™
Optimise l’espace dans les incubateurs, les chambres froides et sur la paillasse
Marque: Bel-Art™ H18610-1440
118.54 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Stabilise et maintient à niveau les plateaux, flacons et boîtes pour une sédimentation uniforme des cellules de culture tissulaire
- Empilage des racks par imbrication, avec un maximum de 5 racks (possibilité d’empiler jusqu’à 20 rangées de plateaux)
- Chaque étage du rack peut contenir un grand plateau (réf. fabricant N°18610-1440), 35,6 x 35,6 cm ou deux plateaux plus petits (réf. fabricant N°18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
- Les plateaux perforés permettent la circulation d’air, de gaz et de vapeur d’eau
- Racks et plateaux vendus séparément
- Système de stockage en acier inox autoclavable
Rack, 2 niveaux (réf. fabricant N° 18610-0420)
- 5 cm de dégagement entre les plateaux, idéal pour stocker de grands flacons de culture
- 2,4 cm de dégagement entre les plateaux pour stocker les boîtes de Petri ou les flacons de culture plus petits
Spécification
Grand plateau | |
Autoclavables | |
Acier inoxydable |