Learn More
Bel-Art™ Sachets pour déchets à risque biologique SP Scienceware™ Super
Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses. Les sachets pour déchets présentant un risque biologique SP Scienceware™ Super sont pourvus d’un indicateur de stérilisation qui s’assombrit en cas d’exposition à une stérilisation à la vapeur pendant 20 minutes.
Marque: Bel-Art™ 06494-00
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.35800kg
Description
- Protége contre les déchirures et les fuites dangereuses
- Les sacs rouges-orange présentent le symbole de danger biologique standard et les recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol
- Sacs à usage très intensif en polymère mixte de 2 mil d’épaisseur
- Autoclavable à 121°C (250°F)
- Le patch indicateur de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est exposé à la stérilisation à la vapeur
Informations sur la commande
Boîte de 200 sachets