Learn More
Bel-Art™ Sachets pour déchets à risque biologique SP Scienceware™ Super
Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses. Les sachets pour déchets présentant un risque biologique SP Scienceware™ Super sont pourvus d’un indicateur de stérilisation qui s’assombrit en cas d’exposition à une stérilisation à la vapeur pendant 20 minutes.
Marque:  Bel-Art™ 06494-02
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.59000kg
Code produit. 10683503
  • 640.00€ / 200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Protége contre les déchirures et les fuites dangereuses
  • Les sacs rouges-orange présentent le symbole de danger biologique standard et les recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol
  • Sacs à usage très intensif en polymère mixte de 2 mil d’épaisseur
  • Autoclavable à 121°C (250°F)
  • Le patch indicateur de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est exposé à la stérilisation à la vapeur
Informations sur la commande
Boîte de 200 sachets