Learn More
Bel-Art™ Emballage de flacons SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Fournit une barrière chimiquement inerte permettant de couvrir les récipients destinés à l’autoclavage, à l’incubation ou au stockage. L’emballage de flacons Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ se plie facilement et s’aplatit sans s’enchevêtrer.
Brand: Bel-Art™ F13200-0066
Code nomenclature Nacres: NB.35
Additional Details : Poids : 0.26132kg
Description
- La couche thermoplastique est laminée sur une feuille de métal de 1 ml d’épaisseur
- Se plie facilement ; s’aplatit sans s’enchevêtrer
- Résistant aux perforations, aux déchirures et à la corrosion
- Le film en polyester empêche la formation de petits orifices et résiste aux solvants organiques ainsi qu’aux agents caustiques
- Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications à contact alimentaire direct
- 100 / boîte
Specifications
Pour les secteurs médicaux, de l’industrie et de la recherche | |
Feuille | |
130 mm | |
1mil |
FDA | |
130 mm | |
Aluminium, polyester |